Tisk…
Azid sodný
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
Synonyms: Sodium triazide
A1430.0100 A1430.0500
APPCA1430.0100EA 1940 CZK
APPCA1430.0100 APPCA1430.0500
Azid sodný
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Bod tání: 275 °C
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003536
CAS číslo: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653