Tisk…
Azid sodný 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
190380050 190381000 190385000 190380025
ACRO190380050EA 894 CZK
ACRO190380050 ACRO190381000 ACRO190385000 ACRO190380025
Azid sodný 99%, extra pure
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Bod tání: 275 °C
Hustota: 1,85 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003536
CAS číslo: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH ≥9 (5 % solution)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.15 %
Sodium hydroxide (NaOH) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)