Tisk…
Sodium dicyanoamide 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21634.14 B21634.22 B21634.36 AB132868.0025
B21634.14EA 2130 CZK
B21634.14 B21634.22 B21634.36 ABCRAB132868.0025
Sodium dicyanoamide 96%
Sodium dicyanoamide
Purity: 96% CAS No.: 1934-75-4 Molecular Formula: NaN(CN)2 Formula Weight: 89.03 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00003535
Vzorec: C₂N₃Na
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003535
CAS číslo: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5