Tisk…
Sodium dicyanoamide 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium dicyanamide
176340250 176341000 176345000
ACRO176340250EA 2200 CZK
ACRO176340250 ACRO176341000 ACRO176345000
Sodium dicyanoamide 97%, pure
Sodium dicyanoamide
Vzorec: C₂N₃Na
MW: 89.03
Bod tání: >300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003535
CAS číslo: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≤2.0 % (NaCl)
Water ≤0.5 %