Tisk…
Manganistan draselný 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
26910.237EA 1510 CZK
26910.237 26910.294 26910.410
Manganistan draselný 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
MW: 158.03
Bod tání: > 240 °C
Hustota: 2.7
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Insolubility in water Max. 0.1 %
Total N (Nitrogen) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test