Manganistan draselný 99.0-100.5%, krystalický Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
26904.293EA
2420
CZK
26904.293
26904.464
Manganistan draselný 99.0-100.5%, krystalický Ph. Eur.
Manganistan draselný
Vzorec:
KMnO₄ Bod tání: > 240 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS číslo: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 1490 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,07824 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification (K) | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Substances insoluble in water | ≤ 1.0 % |
Cl (Chloride) | ≤ 200 ppm |
SO₄ (Sulphate) | ≤ 500 ppm |
Water | ≤ 0.5 % |
Residual solvents | Passes test |
As (Arsenic) | ≤ 1 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 1 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 1 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 1 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 1 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 1 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 1 ppm |
Conforms to Ph.Eur. | Passes test |