Manganistan draselný 99,0-100,5 Manganometry, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Permanganic acid potassium salt
MQ300
1.05082.0250
1.05082.1000
1.05082.0250EA
1240
CZK
1.05082.0250
1.05082.1000
Manganistan draselný 99,0-100,5 Manganometry, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Manganistan draselný
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Vzorec:
KMnO₄ MW: 158.03 Bod tání: > 240 °C Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS číslo: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 1490 ADR: 5.1 II Merck Index: 12,07824 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (manganometric) | 99.0 - 100.5 % |
Identity | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
In water insoluble matter | ≤ 0.2 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.02 % |
Chloride, Chlorate (as Cl) | ≤ 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.01 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.003 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.002 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.002 % |