Manganistan draselný, crystalline, EMPLURA®, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05080.1000
1.05080.5000
1.05080.1000EA
2460
CZK
1.05080.1000
1.05080.5000
Manganistan draselný, crystalline, EMPLURA®, Supelco®
Manganistan draselný
Vzorec:
KMnO₄ Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS číslo: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 1490 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,07824 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (manganometric) | 99,0 - 100,5% |
Identity | passes test |
Appearance of solution | passes test |
Water insoluble matter | ≤ 0,2 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0,01 % |
Sulphate (SO₄) | ≤ 0,03 % |