Tisk…
Manganistan draselný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
0237.0250EA 1600 CZK
0237.0250 0237.1000
Manganistan draselný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Bod tání: > 240 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.2 %
Sulfate (SO4) max. 0.02 %