Tisk…
Manganistan draselný ≥99% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
0277-2.5KGEA 11540 CZK
0277-2.5KG 0277-500G
Manganistan draselný ≥99% ACS
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Bod tání: > 240 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Chloride & Chlorate <0.005%
Insolubles ≤0.2%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.02%