Tisk…
Manganistan draselný 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
A12170.0C A12170.0E A12170.36
A12170.0CEA 11600 CZK
A12170.0C A12170.0E A12170.36
Manganistan draselný 98
Manganistan draselný
Purity: 98% CAS No.: 7722-64-7 Molecular Formula: KMnO4 Formula Weight: 158.03 Melting Point: 240° dec. Merck Reference: 14,7655 MDL No.: MFCD00011364
Vzorec: KMnO₄
MW: 158.03
Bod tání: 240 °C (rozkl.)
Hustota: 2.7
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824