Tisk…
Manganistan draselný 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
424170025 424175000
ACRO424170025EA 7510 CZK
ACRO424170025 ACRO424175000
Manganistan draselný 99+% ACS
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green-black Glistening crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.2 %