Tisk…
Manganistan draselný 99+% analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
207740010 207740250 207745000
ACRO207740010EA 3870 CZK
ACRO207740010 ACRO207740250 ACRO207745000
Manganistan draselný 99+% analysis_for
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
MW: 158.03
Bod tání: 240 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green-black Glistening crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.01 %