Tisk…
Manganistan draselný 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
196750010 196752500 196755000 196750050
ACRO196750010EA 3280 CZK
ACRO196750010 ACRO196752500 ACRO196755000 ACRO196750050
Manganistan draselný 98%, extra pure
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to brown-black Glistening crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %