Tisk…
Kyselina jodistá ≥97%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
20592.124EA 1290 CZK
20592.124 20592.181
Kyselina jodistá ≥97%, GPR RECTAPUR®
Kyselina jodistá
Vzorec: H₅IO₆
Bod tání: 122 °C
Hustota: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011344
CAS číslo: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.5 %