Kyselina jodistá ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B20433.0B
B20433.18
B20433.30
B20433.0BEA
18670
CZK
B20433.0B
B20433.18
B20433.30
Kyselina jodistá ≥99%
Kyselina jodistá
Purity: 99%
CAS No.: 10450-60-9
Molecular Formula: H5IO6
Formula Weight: 227.94
Odour: Odourless
pH: 1.2
Melting Point: 126-130°
Merck Reference: 14,7171
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011344
Vzorec:
H₅IO₆ Bod tání: 126…130 °C Hustota: 1,3875 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011344 CAS číslo: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7171 |