Tisk…
Kyselina jodistá 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
198401000 198405000 198400025
ACRO198401000EA 3070 CZK
ACRO198401000 ACRO198405000 ACRO198400025
Kyselina jodistá 99+%, extra pure
Kyselina jodistá
Vzorec: H₅IO₆
Bod tání: 122 °C
Hustota: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011344
CAS číslo: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Identification Positive for periodate
Iodide (I) ≤10 ppm
Bromide and Bromate (as Cl) ≤200 ppm
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤200 ppm
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)
Iodic acid ≤1.0 %