Jodistan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Sodium metaperiodate
27986.235EA
2780
CZK
27986.235
27986.460
27986.290
Jodistan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Jodistan sodný
Vzorec:
NaIO₄ MW: 213.89 Bod varu: 300 Bod tání: 175 Hustota: 3.87 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003534 CAS číslo: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,08714 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 1 ppm |