Jodistan sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Sodium metaperiodate
27985.185EA
2320
CZK
27985.185
27985.290
27985.230
Jodistan sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Jodistan sodný
Vzorec:
NaIO₄ Bod varu: 300 °C (1013 hPa) Bod tání: 175 °C Hustota: 3,87 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003534 CAS číslo: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08714 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.0 % |
Assay (dried basis) | 99.8-100.3 % |
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 1 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |