Tisk…
Jodistan sodný
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
1.06596.1000 1.06596.9025
1.06596.1000EA 0 CZK
1.06596.1000 1.06596.9025
Jodistan sodný
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175 °C
Hustota: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003534
CAS číslo: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),I
Merck Index: 13,08714