Tisk…
Jodistan sodný 99.8+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium metaperiodate
419610050 419615000 419610025 419611000
ACRO419610050EA 916 CZK
ACRO419610050 ACRO419615000 ACRO419610025 ACRO419611000
Jodistan sodný 99.8+% ACS
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Hustota: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003534
CAS číslo: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric 99.8 to 100.3 % (on dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.02 %
Manganese (Mn) ≤3 ppm