Tisk…
Jodistan sodný 99% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium metaperiodate
198381000 198385000 198380025
ACRO198381000EA 3390 CZK
ACRO198381000 ACRO198385000 ACRO198380025
Jodistan sodný 99% for analysis
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Hustota: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003534
CAS číslo: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystals
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.4 to 4.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Iodide (I) ≤10 ppm
Nitrate (NO3) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm