Tisk…
Jodičnan draselný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05051.0100 1.05051.0500
1.05051.0100EA 2190 CZK
1.05051.0100 1.05051.0500
Jodičnan draselný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Jodičnan draselný
Vzorec: KlO₃
Bod tání: 560 °C
Hustota: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011406
CAS číslo: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 92 g/l (25 °C)
Melting Point 560 °C decomposes
Molar Mass 214 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Density 3.98 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer