Jodičnan draselný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16162.0E
A16162.22
A16162.36
A16162.0EEA
18570
CZK
A16162.0E
A16162.22
A16162.36
Jodičnan draselný ≥98%
Jodičnan draselný
Purity: 98%
CAS No.: 7758-05-6
Molecular Formula: KIO3
Formula Weight: 214.00
Melting Point: 560° dec.
Merck Reference: 14,7642
MDL No.: MFCD00011406
Vzorec:
KlO₃ MW: 214 Bod tání: 560 °C (rozkl.) Hustota: 3.89 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011406 CAS číslo: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,07726 |