Jodičnan draselný 99.5% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
201771000
201775000
201770025
ACRO201771000EA
2020
CZK
ACRO201771000
ACRO201775000
ACRO201770025
Jodičnan draselný 99.5% for analysis
Jodičnan draselný
Vzorec:
KlO₃ MW: 214 Bod tání: 560 °C Hustota: 3.93 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011406 CAS číslo: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,07726 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.4 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 3 hrs) |
Iodide (I) | ≤20 ppm |
Chlorate (ClO3) | ≤100 ppm |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |