Tisk…
Jodičnan draselný 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
196741000 196745000 196740025
ACRO196741000EA 1730 CZK
ACRO196741000 ACRO196745000 ACRO196740025
Jodičnan draselný 98%, extra pure
Jodičnan draselný
Vzorec: KlO₃
MW: 214
Bod tání: 560
Hustota: 3.93 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011406
CAS číslo: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)