Jodid sodný 99.0-100.5% Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
27916.291EA
11900
CZK
27916.291
27916.360
27916.462
Jodid sodný 99.0-100.5% Ph. Eur.
Jodid sodný
Vzorec:
NaI MW: 149,89 g/mol Bod varu: 1300 °C (1013 hPa) Bod tání: 662 °C Hustota: 3,67 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003532 CAS číslo: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08705 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on dried substance) | 99.0 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Alkalinity | Passes test |
IO3 (Iodate) | Passes test |
SO4 (Sulphate) | Max. 150 ppm |
S2O3 (Thiosulphate) | Passes test |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Loss on drying (105°C) | Max. 3 % |
Residual solvents | Passes test |