Tisk…
Jodid sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
27915.231EA 3370 CZK
27915.231 27915.297
Jodid sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Jodid sodný
Vzorec: NaI
MW: 149,89 g/mol
Bod varu: 1300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 662 °C
Hustota: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003532
CAS číslo: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.015 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm