Tisk…
Jodid sodný, Ultrapure
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
0853-250GEA 10650 CZK
0853-250G 0853-500G
Jodid sodný, Ultrapure
Jodid sodný
Vzorec: NaI
Bod varu: 1300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 662 °C
Hustota: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003532
CAS číslo: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705