Tisk…
Jodid sodný, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
A15480.0E A15480.22 A15480.36
A15480.0EEA 20250 CZK
A15480.0E A15480.22 A15480.36
Jodid sodný, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Jodid sodný
Purity: 99+% CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Refractive Index: 1.7745 Odour: Odourless Boiling Point: 1300-1304° Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Vzorec: NaI
MW: 149.89
Bod varu: 1300…1304 °C
Bod tání: 651 °C
Hustota: 3.67
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003532
CAS číslo: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,8631