Tisk…
Jodid sodný, ultra dry ≥99.98% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
43447.22 43447.14 43447.36
43447.22EA 10850 CZK
43447.22 43447.14 43447.36
Jodid sodný, ultra dry ≥99.98% (metals basis)
Jodid sodný
Purity: 99.98% CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.67 Refractive Index: 1.7745 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 651° Boiling Point: 1300-1304° Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Vzorec: NaI
Bod varu: 1300…1304 °C
Bod tání: 651 °C
Hustota: 3,67
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003532
CAS číslo: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8631