Jodid sodný ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
11665.22
11665.36
11665.A3
11665.22EA
2490
CZK
11665.22
11665.36
11665.A3
Jodid sodný ≥99.9% (metals basis)
Jodid sodný
Purity: 99.9%
CAS No.: 7681-82-5
Molecular Formula: NaI
Formula Weight: 149.89
Physical Form: Powder
Density: 3.67
Refractive Index: 1.7745
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 651°
Boiling Point: 1300-1304°
Merck Reference: 14,8631
MDL No.: MFCD00003532
Vzorec:
NaI Bod varu: 1300…1304 °C Bod tání: 651 °C Hustota: 3,67 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003532 CAS číslo: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8631 |