Tisk…
Jodid sodný, anhydrous 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
203180010 203180050 203182500 203180025 203180100
ACRO203180010EA 10120 CZK
ACRO203180010 ACRO203180050 ACRO203182500 ACRO203180025 ACRO203180100
Jodid sodný, anhydrous 99+%, pure
Jodid sodný
Vzorec: NaI
MW: 149.89
Bod varu: 1300 °C (760 mmHg)
Bod tání: 661 °C
Hustota: 3.66 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003532
CAS číslo: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried substance)
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C, 3 h)