Tisk…
Jodid lithný, anhydrous 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
203590500 203592500
ACRO203590500EA 6700 CZK
ACRO203590500 ACRO203592500
Jodid lithný, anhydrous 99%, pure
Jodid lithný
Vzorec: ILi
MW: 133.85
Bod varu: 1177
Bod tání: 446 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011092
CAS číslo: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤1 % (K.F.)