Tisk…
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
60399-100G-F 60399-500G-F
SIAL60399-100G-FEA 4700 CZK
SIAL60399-100G-F SIAL60399-500G-F
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Jodid draselný
Vzorec: Kl
MW: 166
Bod varu: 1330
Bod tání: 686
Hustota: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011405
CAS číslo: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727