Tisk…
Jodid draselný ≥99.5%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05043.0250 1.05043.2500
1.05043.0250EA 4720 CZK
1.05043.0250 1.05043.2500
Jodid draselný ≥99.5%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analytical reagent, Supelco®
Jodid draselný
Certistain dyes for microscopy are tested for their chemical composition and in particular for their functional use in accordance with strict specifications.
  • The dyes ensure consistent staining results.
Vzorec: Kl
MW: 166
Bod varu: 1330
Bod tání: 686
Hustota: 3.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011405
CAS číslo: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Rozpustnost 1430 g/l (20 °C)
Bod tání 723 °C
Molární hmotnost 166,00 g/mol
Objemová hmotnost 1500 kg/m3
Bod varu: 1325 °C (1013 hPa)
Tlak par 1,3 hPa (745 °C)
Hustota 3,13 g/cm3 (20 °C)
pH 6,9 (50 g/l, H2O, 20 °C)