Tisk…
Jodid draselný ≥99% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
0512-100GEA 8080 CZK
0512-100G 0512-2.5KG 0512-500G
Jodid draselný ≥99% ACS
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Bod varu: 1330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 681 °C
Hustota: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011405
CAS číslo: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Barium <0.002%
Calcium ≤0.002%
Chloride & Bromide ≤0.01%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iodate ≤0.0003%
Iron ≤0.0003%
Loss on Drying ≤0.2%
Magnesium ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 6 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.005%