Jodid draselný ≥99.995% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10978.06
10978.14
10978.22
10978.06EA
2320
CZK
10978.06
10978.14
10978.22
Jodid draselný ≥99.995% (metals basis)
Jodid draselný
Purity: 99.995%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: KI
Formula Weight: 166.01
Physical Form: Crystalline
Density: 3.12
Refractive Index: 1.677
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 681°
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Vzorec:
Kl Bod varu: 1330 °C Bod tání: 681 °C Hustota: 3,12 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS číslo: 7681-11-0 EINECS: 213-659-4 Merck Index: 14,7643 |