Jodid draselný 99.995% (trace metals basis), extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
193790500
193790100
193792500
ACRO193790500EA
8790
CZK
ACRO193790500
ACRO193790100
ACRO193792500
Jodid draselný 99.995% (trace metals basis), extra pure
Jodid draselný
Vzorec:
Kl MW: 166 Bod varu: 1330 °C (760 mmHg) Bod tání: 680 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS číslo: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Merck Index: 13,07727 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤0.005 % |