Tisk…
Sodium cyanotrihydroborate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium cyanoborohydride
168550100 168550500 168552500
ACRO168550100EA 1910 CZK
ACRO168550100 ACRO168550500 ACRO168552500
Sodium cyanotrihydroborate 95%
Sodium cyanotrihydroborate
Vzorec: CH₃BNNa
MW: 62.84
Bod tání: >242 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003516
CAS číslo: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,08680
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration ≥94.0 %
GC ≥94.0 %