Fluorid lithný 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11632.0E
A11632.22
A11632.36
A11632.0EEA
30170
CZK
A11632.0E
A11632.22
A11632.36
Fluorid lithný 97%
Fluorid lithný
Purity: 98+%
CAS No.: 7789-24-4
Molecular Formula: LiF
Formula Weight: 25.94
Refractive Index: 1.3915
Odour: Odourless
Boiling Point: 1680°
Merck Reference: 14,5531
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011090
Vzorec:
FLi Bod varu: 1680 °C Bod tání: 845 °C Hustota: 2,635 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011090 CAS číslo: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5531 |