Tisk…
Fluorid lithný 99.98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193380050 193380250 193381000
ACRO193380050EA 1350 CZK
ACRO193380050 ACRO193380250 ACRO193381000
Fluorid lithný 99.98%, extra pure
Fluorid lithný
Vzorec: FLi
MW: 25.94
Bod varu: 1676
Bod tání: 845 °C
Hustota: 2.63 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011090
CAS číslo: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.02 %