Tisk…
Fluorid draselný ≥99.0% (fusing), Purum p.a.
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
60240-2.5KG 60240-250G 60240-1KG 60240-25KG 60240-10KG
60240-2.5KGEA 4550 CZK
60240-2.5KG 60240-250G 60240-1KG HONC60240-25KG HONC60240-10KG
Fluorid draselný ≥99.0% (fusing), Purum p.a.
Fluorid draselný
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Vzorec: KF
Bod varu: 1,505 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 846 °C
Hustota: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 1000 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm