Tisk…
Fluorid draselný ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
26821.230EA 1590 CZK
26821.230 26821.296 26821.365
Fluorid draselný ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fluorid draselný
Vzorec: KF
MW: 58.1
Bod varu: 1505
Bod tání: 860
Hustota: 2.48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.5 %
Acidity Max. 0.05 meq/g
Alkalinity Max. 0.02 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 30 ppm
Insolubility in water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.3 %
Fe (Iron) Max. 30 ppm