Tisk…
Fluorid draselný
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
1.05030.1000 1.05030.9050
1.05030.1000EA 0 CZK
1.05030.1000 1.05030.9050
Fluorid draselný
Fluorid draselný
Vzorec: KF
MW: 58.1
Bod varu: 1505
Bod tání: 860
Hustota: 2.48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714