Tisk…
Fluorid draselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04994.0250 1.04994.1000
1.04994.0250EA 2360 CZK
1.04994.0250 1.04994.1000
Fluorid draselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Fluorid draselný
Vzorec: KF
MW: 58.1
Bod varu: 1505
Bod tání: 860
Hustota: 2.48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 923 g/l (20 °C)
Melting Point 860 °C
Molar Mass 58.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 1500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (885 °C)
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials