Tisk…
Potassium fluoride dihydrate 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
206400050 206402500 206400010
ACRO206400050EA 677 CZK
ACRO206400050 ACRO206402500 ACRO206400010
Potassium fluoride dihydrate 98%, pure
Potassium fluoride dihydrate
Vzorec: FK·2H₂O
Bod varu: 1505 °C (1013 hPa)
Bod tání: 41 °C
Hustota: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149929
CAS číslo: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Assay 19.65 to 20.70 % (F)