Tisk…
Fluorid draselný, anhydrous 99%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
201350010 201350250 201352500 201355000 201350025
ACRO201350010EA 2650 CZK
ACRO201350010 ACRO201350250 ACRO201352500 ACRO201355000 ACRO201350025
Fluorid draselný, anhydrous 99%, extra_pure
Fluorid draselný
Vzorec: KF
MW: 58.1
Bod varu: 1505
Bod tání: 860
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm