Tisk…
chroman sodný, anhydrous 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
377870250 377871000 377875000
ACRO377870250EA 887 CZK
ACRO377870250 ACRO377871000 ACRO377875000
chroman sodný, anhydrous 98+%
chroman sodný
Vzorec: CrNa₂O₄
MW: 161.97
Bod tání: 792 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003484
CAS číslo: 7775-11-3
EINECS: 231-889-5
UN: 3290
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08745
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥98.0 %