Tisk…
chroman draselný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04952.0250 1.04952.1000
1.04952.0250EA 2130 CZK
1.04952.0250 1.04952.1000
chroman draselný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
chroman draselný
Vzorec: K₂CrO₄
Bod varu: 1000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 985 °C
Hustota: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011368
CAS číslo: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07784
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 637 g/l (20 °C)
Melting Point 985 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Boiling Point 1000 °C
Density 2.73 g/cm3 (18 °C)
pH 9.0 - 9.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials